Merck
935484
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Chlorek rutenu, Trichlorotuten, Trójchlorek rutenu
About This Item
Wzór liniowy:
RuCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
40-50% Ru basis (gravimetric)
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
specific gravity measuring range
6.97 g/mL
zanieczyszczenia
≤150 ppm (trace metals analysis)
kolor
dark gray to black
pH
1-2
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
3.11 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ru](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ru/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Chlorek rutenu jest ciemnobrązowym lub czarnym ciałem stałym, często stosowanym jako proszek. Jest słabo rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych. Zazwyczaj metaliczny proszek rutenu i chlor są podgrzewane w celu utworzenia bezwodnego chlorku rutenu(III).
Zastosowanie
Chlorek rutenu jest najczęściej stosowany jako prekursor do syntezy kompleksów rutenu. Jednym z powszechnych zastosowań trójchlorku rutenu jest synteza nanocząstek rutenu, które są stosowane jako katalizatory lub łączone z innymi materiałami i wykorzystywane jako współkatalizatory zarówno w reakcjach wydzielania tlenu, jak i wodoru Naukowcy wykorzystali nasz chlorek rutenu do produkcji wysokiej jakości, aktywnych katalitycznie nanocząstek rutenu i nanocząstek tlenku rutenu. Ponadto, bezwodny chlorek rutenu jest powszechnie stosowany jako prekursor katalizatorów jednoatomowych. Na przykład, naukowcy wykorzystali chlorek rutenu do syntezy cząstek ZrO2 domieszkowanych pojedynczym atomem rutenu w celu katalizowania wiązania azotu oraz do syntezy MXenów domieszkowanych pojedynczym atomem rutenu w celu katalizowania ewolucji wodoru. Trzecim powszechnym zastosowaniem hydratu chlorku rutenu jest synteza stopów metali, takich jak PtRuIr lub PtRuFe, które są badane pod kątem elektrokatalizy, zwykle utleniania prostych substancji organicznych, takich jak metanol lub kwas mrówkowy.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)