Merck
931578
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III) chloride hydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Trójchlorek rutenu, Wodzian trichlorotenu
About This Item
Wzór liniowy:
RuCl3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.43 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤1000.0 ppm (trace metals analysis)
rozpuszczalność
acetone: soluble ((lit.))
ethanol: soluble
water: soluble
gęstość
3.11 g/cm3
ciąg SMILES
O.Cl[Ru](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Ru/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Klucz InChI
BIXNGBXQRRXPLM-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Hydrat chlorku rutenu jest ciemnobrązowym lub czarnym ciałem stałym, często stosowanym jako proszek. Hydrat jest higroskopijny i rozpuszczalny w wodzie, etanolu, acetonie i szerokiej gamie polarnych rozpuszczalników organicznych. Postać bezwodna jest nierozpuszczalna.
Przemysłowo, wodzian trójchlorku rutenu jest wytwarzany przez rozpuszczenie tlenków rutenu w kwasie solnym. Uwodnioną sól otrzymuje się przez rekrystalizację.
Zastosowanie
Chlorek rutenu jest najczęściej stosowany jako prekursor do syntezy kompleksów rutenu. Nasz RuCl3-H2Oo czystości 99,9% metali śladowych dobrze nadaje się do zastosowań w materiałoznawstwie. Jednym z powszechnych zastosowań wodzianu trójchlorku rutenu jest synteza nanocząstek rutenu, które są wykorzystywane jako katalizatory lub łączone z innymi materiałami i wykorzystywane jako współkatalizatory zarówno w reakcjach wydzielania tlenu, jak i wodoru. Naukowcy wykorzystali nasz hydrat chlorku rutenu do produkcji wysokiej jakości, aktywnych katalitycznie nanocząstek rutenu i nanocząstek tlenku rutenu.
Innym powszechnym zastosowaniem hydratu chlorku rutenu jest wykorzystanie go jako prekursora katalizatorów jednoatomowych. Na przykład, naukowcy wykorzystali hydrat chlorku rutenu do syntezy cząstek ZrO2 domieszkowanych pojedynczym atomem rutenu w celu katalizowania wiązania azotu oraz do syntezy MXenów domieszkowanych pojedynczym atomem rutenu w celu katalizowania ewolucji wodoru. Trzecim powszechnym zastosowaniem hydratu chlorku rutenu jest synteza stopów metali, takich jak PtRuIr, lub PtRuFe, które są badane pod kątem elektrokatalizy, zwykle utleniania prostych substancji organicznych, takich jak metanol lub kwas mrówkowy.
Do użytku we wszystkich tych zastosowaniach należy również rozważyć nasz hydrat chlorku rutenu o wyższej czystości, 463779, o czystości metali śladowych większej niż 99,98%, który oferuje najlepszą odtwarzalność i czystość.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and Activities of Rutile IrO2 and RuO2 Nanoparticles for Oxygen Evolution in Acid and Alkaline Solutions
Lee, Y., Suntivich, J., et al.
The Journal of Physical Chemistry Letters, 3, 399?404-399?404 (2012)
Vinoth Ramalingam et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(48), e1903841-e1903841 (2019-10-18)
A titanium carbide (Ti3 C2 Tx ) MXene is employed as an efficient solid support to host a nitrogen (N) and sulfur (S) coordinated ruthenium single atom (RuSA ) catalyst, which displays superior activity toward the hydrogen evolution reaction (HER).
Javeed Mahmood et al.
Nature nanotechnology, 12(5), 441-446 (2017-02-14)
The hydrogen evolution reaction (HER) is a crucial step in electrochemical water splitting and demands an efficient, durable and cheap catalyst if it is to succeed in real applications. For an energy-efficient HER, a catalyst must be able to trigger
Fabing Su et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(46), 14213-14223 (2007-11-02)
We report here a thermal reduction method for preparing Ru catalysts supported on a carbon substrate. Mesoporous SBA-15 silica, surface-carbon-coated SBA-15, templated mesoporous carbon, activated carbon, and carbon black with different pore structures and compositions were employed as catalyst supports