Kluczowe dokumenty
935077
Sigma-Aldrich
VC-2 Voltammetry cell
5-15 mL
Synonim(y):
MF-1052
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.21
zakres pomiaru
5-15 mL
Opis ogólny
Ogniwo woltamperometryczne VC-2 (5-15 ml roztworu) zawiera nasadkę PTFE, platynową elektrodę pomocniczą o czystości 99,95% i średnicy 0,5 mm, szklaną fiolkę typu shell oraz rurkę 0,025" ID x 1/6" OD (1 ft). To elektrochemiczne ogniwo idealnie nadaje się do testowania 5-15 ml roztworu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)