Key Documents
934763
Iodine-doped lithium phosphorus sulfur chloride
powder, battery grade
Synonim(y):
LPSClI
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥99% trace metals basis
Postać
powder
skład
Li6PS5Cl0.9I0.1
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
faint beige to dark beige
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 3
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)