Kluczowe dokumenty
934623
Sigma-Aldrich
Microneedle spring applicator set
About This Item
Kod UNSPSC:
44111809
NACRES:
NA.21
Opis ogólny
Mikroigły są platformą do transdermalnego dostarczania leków. Zalety mikroigieł obejmują dostarczanie dużych cząsteczek, bezbolesne i mniej inwazyjne podawanie aktywnego składnika farmaceutycznego (API), łatwość podawania oraz ulepszone dostarczanie leku, w tym dawkę, szybkość dostarczania i skuteczność. Mikroigły są również skuteczne w dostarczaniu szczepionek ze względu na obfitość komórek odpornościowych w skórze właściwej.
Zestaw aplikatora mikroigłowego może być używany z szablonami mikroigłowymi do tworzenia i stosowania powtarzalnych i wysokiej jakości plastrów mikroigłowych do różnych środków terapeutycznych.
Zastosowanie
Przezskórne dostarczanie różnych środków terapeutycznych, w tym:
  • Dostarczanie kwasów nukleinowych
  • Dostarczanie szczepionek
  • Dostarczanie białek lub peptydów
  • Dostarczanie małych cząsteczek
Cechy i korzyści
Zestaw aplikatora mikroigłowego został specjalnie zaprojektowany do nakładania plastrów mikroigłowych na skórę. Wykorzystuje sprężynę, aby zapewnić stałą siłę uderzenia. Przezroczysty stożek został zaprojektowany w celu utrwalenia i rozciągnięcia skóry w celu skutecznej penetracji skóry przez mikroigły. Plastry mikroigłowe są umieszczane na przycisku, który jest ładowany do aplikatora za pomocą ładowarki. Ładowarka i jej nasadka posiadają otwory wentylacyjne umożliwiające skuteczną sterylizację EO lub parową.
Właściwości fizyczne
Każdy zestaw zawiera:
  • 1 standardowy aplikator sprężynowy
  • 1 przycisk
  • 1 ładowarka
  • 1 nasadka
Specyfikacja produktu:
  • Wymiary: 21,5 mm średnicy x 43 mm długości
  • Obszar ładowalny: Maks. średnica 11 mm
  • Siła uderzenia sprężyny: 1,6 N (średnia)
  • Biokompatybilność: Tak
  • Autoklawowalny: Tak
Inne uwagi
Sugerowane instrukcje użytkowania:
  1. Przyklej plaster z mikroigłami na powierzchni guzika.
  2. Wcisnąć przycisk do ładowarki z mikroigłami skierowanymi do wewnątrz i kluczami skierowanymi na zewnątrz.
  3. Aby załadować przycisk na trzpień aplikatora, przytrzymaj ładowarkę i dopasuj jej zestawy do otworów w trzpieniu.
  4. Nacisnąć ładowarkę i śrubę, aby zablokować aplikator, a następnie obrócić ładowarkę o 90 stopni, aby zablokować przycisk w śrubie.
  5. Zdejmij ładowarkę, aby odsłonić plaster z mikroigłami. Aplikator jest gotowy do użycia.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jie Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(19), 5912-5912 (2021-10-14)
A microneedle (MN) is a painless and minimally invasive drug delivery device initially developed in 1976. As microneedle technology evolves, microneedles with different shapes (cone and pyramid) and forms (solid, drug-coated, hollow, dissolvable and hydrogel-based microneedles) have been developed. The