934615
Microneedle template
6x6 array, H 1000 μm, base size 250 μm, 1500 µm pitch
About This Item
Kod UNSPSC:
44111809
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Wysokość
1000 μm
wymiary podstawy
250 μm
Opis ogólny
Mikroigły są platformą do transdermalnego dostarczania leków. Zalety mikroigieł obejmują dostarczanie dużych cząsteczek, bezbolesną i mniej inwazyjną administrację aktywnego składnika farmaceutycznego (API), łatwość podawania i ulepszone dostarczanie leku, w tym dawkę, szybkość dostarczania i skuteczność. Mikroigły są również skuteczne w dostarczaniu szczepionek ze względu na obfitość komórek odpornościowych w skórze właściwej. Te szablony mikroigieł mogą być używane do tworzenia powtarzalnych i wysokiej jakości plastrów mikroigłowych dla różnych środków terapeutycznych.
Zastosowanie
Przezskórne dostarczanie różnych środków terapeutycznych, w tym
- Dostarczanie kwasu nukleinowego
- Dostarczanie szczepionek
- Dostarczanie białek lub peptydów
- Dostarczanie małych cząsteczek
Cechy i korzyści
Szablony mikroigłowe są przeznaczone wyłącznie do produkcji rozpuszczalnych plastrów mikroigłowych o doskonałej jakości i powtarzalności. Szablony te są wykonane z gumy silikonowej, która jest niezwykle trwała oraz odporna na działanie chemikaliów i wysokich temperatur.
Właściwości fizyczne
Właściwości szablonu mikroigłowego:
- Szablon silikonowy
- Materiał: PDMS
- Rozmiar łatki (D): 10 mm x 10 mm
- Rozmiar matrycy: 6 x 6
- Wysokość igły (A): 1000 µm
- Podstawa igły (B): 250 µm
- Skok igły (C): 1500 µm
- Długość ostatniego wgłębienia mikroigły do krawędzi plastra (F) można obliczyć za pomocą następującego wzoru: F = (rozmiar plastra - [(n-1) x podziałka)] / 2 gdzie n = liczba mikroigieł w jednym układzie.
- Sterylizacja: Autoklaw (opcjonalnie)
- Liczba użyć: wielokrotne użycie, jeśli są czyste i prawidłowo przechowywane
Inne uwagi
Sugerowane instrukcje użytkowania:
1. Upewnić się, że szablon mikroigłowy jest czysty, myjąc go łagodnym mydłem i pozostawiając do całkowitego wyschnięcia na powietrzu
2. Odmierzyć pipetą niewielką ilość (50-100 µL) mieszaniny leków na szablon mikroigłowy
3. Poddać szablon działaniu siły odśrodkowej przez >60 sekund, aby upewnić się, że wszystkie zagłębienia mikroigieł zostały całkowicie wypełnione. Prędkość i czas trwania są proporcjonalne do lepkości materiału matrycy i objętości zagłębień mikroigieł do wypełnienia. Całkowite wypełnienie można potwierdzić obserwując zagłębienia mikroigieł pod mikroskopem (20x). Całkowite wypełnienie nie wymaga obecności pęcherzyków powietrza.
1. Upewnić się, że szablon mikroigłowy jest czysty, myjąc go łagodnym mydłem i pozostawiając do całkowitego wyschnięcia na powietrzu
2. Odmierzyć pipetą niewielką ilość (50-100 µL) mieszaniny leków na szablon mikroigłowy
3. Poddać szablon działaniu siły odśrodkowej przez >60 sekund, aby upewnić się, że wszystkie zagłębienia mikroigieł zostały całkowicie wypełnione. Prędkość i czas trwania są proporcjonalne do lepkości materiału matrycy i objętości zagłębień mikroigieł do wypełnienia. Całkowite wypełnienie można potwierdzić obserwując zagłębienia mikroigieł pod mikroskopem (20x). Całkowite wypełnienie nie wymaga obecności pęcherzyków powietrza.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Jie Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(19), 5912-5912 (2021-10-14)
A microneedle (MN) is a painless and minimally invasive drug delivery device initially developed in 1976. As microneedle technology evolves, microneedles with different shapes (cone and pyramid) and forms (solid, drug-coated, hollow, dissolvable and hydrogel-based microneedles) have been developed. The