Kluczowe dokumenty
934631
Sigma-Aldrich
Microneedle loader set
About This Item
Kod UNSPSC:
44111809
Opis ogólny
Mikroigły są platformą do transdermalnego dostarczania leków. Zalety mikroigieł obejmują dostarczanie dużych cząsteczek, bezbolesne i mniej inwazyjne podawanie aktywnego składnika farmaceutycznego (API), łatwość podawania i lepsze dostarczanie leku, w tym dawkę, szybkość dostarczania i skuteczność. Mikroigły są również skuteczne w dostarczaniu szczepionek ze względu na obfitość komórek odpornościowych w skórze właściwej.
Zestaw do ładowania mikroigieł może być używany z zestawem aplikatora mikroigieł i szablonami mikroigieł do tworzenia i stosowania powtarzalnych i wysokiej jakości plastrów mikroigłowych do różnych środków terapeutycznych.
Zastosowanie
Przezskórne dostarczanie różnych środków terapeutycznych, w tym
  • Dostarczanie kwasów nukleinowych
  • Dostarczanie szczepionek
  • Dostarczanie białek lub peptydów
  • Dostarczanie małych cząsteczek
Cechy i korzyści
Zestaw do ładowania mikroigieł jest przeznaczony do stosowania z zestawem aplikatora mikroigieł do nakładania plastrów mikroigłowych na skórę.
Właściwości fizyczne
Każdy zestaw zawiera:
  • 10 przycisków
  • 10 ładowarek
  • 10 nasadek
Specyfikacja produktu:
  • Wymiary: 21,5 mm średnicy x 43 mm długości
  • Ładowalny obszar naszywki: Maks. średnica 11 mm
  • Biokompatybilny: Tak
  • Autoklawowalny: Tak
Inne uwagi
Sugerowane instrukcje użycia z zestawem aplikatora mikroigłowego:
1. Przyklej plaster z mikroigłami na powierzchni przycisku.
2. Wcisnąć przycisk do ładowarki z mikroigłami skierowanymi do wewnątrz i przyciskami skierowanymi na zewnątrz.
3. Aby załadować przycisk na śrubę aplikatora, przytrzymaj ładowarkę i ustaw jej zestawy tak, aby pasowały do otworów śruby.
4. Nacisnąć ładowarkę i śrubę, aby zablokować aplikator, a następnie obrócić ładowarkę o 90 stopni, aby zablokować przycisk w śrubie.
5. Zdejmij ładowarkę, aby odsłonić plaster z mikroigłami. Aplikator jest gotowy do użycia.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jie Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(19), 5912-5912 (2021-10-14)
A microneedle (MN) is a painless and minimally invasive drug delivery device initially developed in 1976. As microneedle technology evolves, microneedles with different shapes (cone and pyramid) and forms (solid, drug-coated, hollow, dissolvable and hydrogel-based microneedles) have been developed. The