Kluczowe dokumenty
934585
Sigma-Aldrich
Microneedle template
10x10 array, H 800 μm, base size 200 μm, 500 µm pitch
About This Item
Kod UNSPSC:
44111809
Wysokość
800 μm
wymiary podstawy
200 μm
Opis ogólny
Mikroigły są platformą do transdermalnego dostarczania leków. Zalety mikroigieł obejmują dostarczanie dużych cząsteczek, bezbolesne i mniej inwazyjne podawanie aktywnego składnika farmaceutycznego (API), łatwość podawania oraz ulepszone dostarczanie leku, w tym dawkę, szybkość dostarczania i skuteczność. Mikroigły są również skuteczne w dostarczaniu szczepionek ze względu na obfitość komórek odpornościowych w skórze właściwej. Te szablony mikroigieł mogą być używane do tworzenia powtarzalnych i wysokiej jakości plastrów mikroigłowych dla różnych środków terapeutycznych.
Zastosowanie
Przezskórne dostarczanie różnych środków terapeutycznych, w tym
  • Dostarczanie kwasów nukleinowych
  • Dostarczanie szczepionek
  • Dostarczanie białek lub peptydów
  • Dostarczanie małych cząsteczek
Cechy i korzyści
Szablony mikroigłowe są przeznaczone wyłącznie do produkcji rozpuszczalnych plastrów mikroigłowych o doskonałej jakości i powtarzalności. Szablony te są wykonane z gumy silikonowej, która jest niezwykle trwała oraz odporna na działanie chemikaliów i wysokich temperatur.
Właściwości fizyczne
Właściwości szablonu mikroigłowego:
  • Szablon silikonowy
  • Materiał: PDMS
  • Rozmiar łatki (D): 8 mm x 8 mm
  • Rozmiar matrycy: 10 x 10
  • Wysokość igły (A): 800 µm
  • Podstawa igły (B): 200 µm
  • Skok igły (C): 500 µm
  • Długość ostatniego wgłębienia mikroigły do krawędzi plastra (F) można obliczyć za pomocą następującego wzoru: F = (rozmiar plastra - [(n-1) x podziałka)] / 2 gdzie n = liczba mikroigieł w jednym układzie.
  • Sterylizacja: Autoklaw (opcjonalnie)
  • Liczba użyć: wielokrotne użycie, jeśli są czyste i prawidłowo przechowywane
Inne uwagi
Sugerowane instrukcje użytkowania:
1. Upewnić się, że szablon mikroigłowy jest czysty, myjąc go łagodnym mydłem i pozostawiając do całkowitego wyschnięcia na powietrzu
2. Odmierzyć pipetą niewielką ilość (50-100 µL) mieszaniny leków na szablon mikroigłowy
3. Poddać szablon działaniu siły odśrodkowej przez >60 sekund, aby upewnić się, że wszystkie zagłębienia mikroigieł zostały całkowicie wypełnione. Prędkość i czas trwania są proporcjonalne do lepkości materiału matrycy i objętości zagłębień mikroigieł do wypełnienia. Całkowite wypełnienie można potwierdzić obserwując zagłębienia mikroigieł pod mikroskopem (20x). Całkowite wypełnienie nie wymaga obecności pęcherzyków powietrza.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jie Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(19), 5912-5912 (2021-10-14)
A microneedle (MN) is a painless and minimally invasive drug delivery device initially developed in 1976. As microneedle technology evolves, microneedles with different shapes (cone and pyramid) and forms (solid, drug-coated, hollow, dissolvable and hydrogel-based microneedles) have been developed. The