Merck
934275
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-piperazine
≥ 95.0%
Synonim(y):
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-4-(1-piperazinyl)-2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-(piperazin-1-yl)isoindole-1,3-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
ligand
pomalidomide
Poziom jakości
Próba
≥ 95.0%
Formularz
powder or crystals
kolor
faint yellow to dark yellow
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1NC(=O)C(N2C(=O)C3=CC=CC(=C3C2=O)N4CCNCC4)CC1
Zastosowanie
A functionalized cereblon ligand for development of Pomalidomide based PROTACs. Allows rapid conjugation with carboxyl linkers due to presence of amine group via peptide coupling reactions. Amenable for linker attachement via reductive amination; and a basic building block for making protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Informacje prawne
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations; Inc.; and is used under license.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)