Merck
933570
Sigma-Aldrich
NanoFabTx- Maleimide Lipid Mix
for synthesis of maleimide-functionalized liposomes
Synonim(y):
Cholesterol, DSPC-PEG-Maleimid, HSPC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
NanoFabTx Maleimide Lipid Mix to gotowa do użycia nanoformulacyjna mieszanina lipidów do syntezy liposomów funkcjonalizowanych maleimidem. Maleimid jest stabilną i łatwą w użyciu cząsteczką, która szybko i kowalencyjnie sprzęga grupy tiolowe reszt cysteinowych w białkach lub peptydach. Ta mieszanka lipidów umożliwia użytkownikom enkapsulację szerokiej gamy małych cząsteczek do zastosowań celowanych i immunoterapii bez konieczności długotrwałej optymalizacji metodą prób i błędów.
Produkt ten zawiera wyselekcjonowaną liofilizowaną mieszaninę lipidów zawierającą racjonalnie dobrane lipidy w precyzyjnych proporcjach, które zostały zoptymalizowane w celu uzyskania pożądanego zakresu wielkości liposomów. Zawarte są również protokoły krok po kroku do syntezy liposomów funkcjonalizowanych powierzchniowo grupami maleimidowymi przy użyciu wytłaczania i mikrofluidyki. Zsyntetyzowane liposomy z funkcjonalizacją maleimidową umożliwiają łatwe sprzęganie grup docelowych, takich jak białka, peptydy i inne ugrupowania zawierające tiol, na powierzchni liposomu w celu ukierunkowanego dostarczania leków.
Cechy i korzyści
  • Gotowa do użycia nanoformulacyjna mieszanka lipidów do syntezy liposomów funkcjonalizowanych maleimidem
  • Protokoły krok po kroku opracowane i przetestowane przez naszych naukowców.
  • Elastyczne narzędzie syntezy do tworzenia jednolitych i powtarzalnych liposomów
  • Funkcjonalizacja powierzchni za pomocą maleimidów pozwala na ukierunkowanie koniugacji ligandów i białek w celu umożliwienia ukierunkowanego dostarczania leków.
Zawiera kompleksowe protokoły syntezy liposomów:
  • Protokół nawilżania i wytłaczania filmu lipidowego
  • Protokół mikroprzepływowy wykorzystujący komercyjne platformy lub pompy strzykawkowe.
Protokół mikroprzepływowy dołączony do tego produktu wykorzystuje zestaw urządzeń NanoFabTx (911593). Zestawy te zawierają chipy mikroprzepływowe, złączki i rurki wymagane do rozpoczęcia syntezy opartej na mikroprzepływach (wymagany kompatybilny system mikroprzepływowy lub pompa strzykawkowa).
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hanmei Li et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 17(12), 2382-2390 (2022-01-04)
Albumin, the most abundant protein in plasma, has been widely used in drug delivery studies. Here, we developed maleimide-functionalized liposomes (Mal-Lip) that can bind to endogenous albumin to improve the tumor targeting efficiency of liposomes. Transmission electron microscopy and gel
Mira Oswald et al.
International journal of pharmaceutics, 514(1), 93-102 (2016-11-20)
Numerous examples exist in the literature for the use of maleimide-thiol-reactions in the area of functionalized nanoparticles. Although the hydrolysis tendency of maleimides is well-known, qualitative and quantitative information on the stability and reactivity of maleimide groups during preparation and
Tianshu Li et al.
International journal of nanomedicine, 9, 2849-2861 (2014-06-19)
With a small amount of maleimide modification on the liposome surface, enhanced cellular uptake of liposomes and drug-delivery efficiency can be obtained both in vitro and in vivo. Herein, we describe the mechanisms underlying this enhanced cellular uptake. Suppression of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
933570-100MG4065269098973
933570-25MG4065269098997