Kluczowe dokumenty
933554
NanoFabTx™ NTA Lipid Mix
for synthesis of NTA-functionalized liposomes for small molecule delivery
Synonim(y):
Cholesterol, DGS-NTA(Ni), HSPC, PEG-DSPE
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Poziom jakości
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
NanoFabTx™ NTA Lipid Mix to gotowa do użycia nanoformulacyjna mieszanina lipidów do syntezy liposomów funkcjonalizowanych NTA. Ta mieszanka lipidów umożliwia użytkownikom enkapsulację szerokiej gamy małych cząsteczek do zastosowań celowanych i immunoterapii bez konieczności długotrwałej optymalizacji metodą prób i błędów.
Produkt ten zawiera wyselekcjonowaną liofilizowaną mieszaninę lipidów zawierającą racjonalnie dobrane lipidy w precyzyjnych proporcjach, które zostały zoptymalizowane w celu uzyskania pożądanego zakresu wielkości liposomów. Zawarte są również protokoły krok po kroku do syntezy liposomów funkcjonalizowanych powierzchniowo grupami NTA przy użyciu wytłaczania i mikrofluidyki. Zsyntetyzowane liposomy z funkcjonalizacją NTA umożliwiają koniugację przeciwciał lub białek znakowanych His z powierzchnią liposomów w zastosowaniach immunoterapii i dostarczania ładunków o wielu celach lub wielu typach.
Produkt ten zawiera wyselekcjonowaną liofilizowaną mieszaninę lipidów zawierającą racjonalnie dobrane lipidy w precyzyjnych proporcjach, które zostały zoptymalizowane w celu uzyskania pożądanego zakresu wielkości liposomów. Zawarte są również protokoły krok po kroku do syntezy liposomów funkcjonalizowanych powierzchniowo grupami NTA przy użyciu wytłaczania i mikrofluidyki. Zsyntetyzowane liposomy z funkcjonalizacją NTA umożliwiają koniugację przeciwciał lub białek znakowanych His z powierzchnią liposomów w zastosowaniach immunoterapii i dostarczania ładunków o wielu celach lub wielu typach.
Cechy i korzyści
- Gotowa do użycia nanoformulacyjna mieszanka lipidów do syntezy liposomów funkcjonalizowanych NTA
- Protokoły wytłaczania i mikroprzepływu krok po kroku do syntezy liposomów opracowane i przetestowane przez naszych naukowców.
- Elastyczne metody syntezy do tworzenia jednolitych i powtarzalnych liposomów
- Protokoły i mieszanka lipidów zoptymalizowane pod kątem tworzenia liposomów o średnicy około 100 nm i niskiej polidyspersyjności
- Mieszanka lipidów zoptymalizowana pod kątem koniugacji białek lub przeciwciał znakowanych His i enkapsulacji małych cząsteczek.
- Protokół nawilżania i wytłaczania warstwy lipidowej
- Protokół mikroprzepływowy wykorzystujący komercyjne platformy lub pompy strzykawkowe.
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Mesoscale active matter in fluids
Klotsa, Daphne
Soft Matter (2019)