Kluczowe dokumenty
932450
Rubrene
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
Naftacen, Rubrene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D
strata
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
mp
330-335 °C (lit.)
rozpuszczalność
THF: soluble
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmaks.
299 nm
fluorescencja
λex 221-227 nm; λem ≥35000 nm (in 0.005g/l, Heptane)
λex 296-302 nm; λem ≥95000 nm (in 0.005g/l, Heptane)
λex 457-463 nm; λem ≥5000 nm (in 0.005g/l, Heptane)
λex 485-491 nm; λem ≥9000 nm (in 0.005g/l, Heptane)
λex 520-526 nm; λem ≥9000 nm (in 0.005g/l, Heptane)
λem 553 nm±10 nm in THF
Energia orbitalna
HOMO 5.4 eV
LUMO 3.2 eV
λ
in THF
absorpcja UV
λ: 299 nm±5 nm Amax
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccccc4)c5c(-c6ccccc6)c7ccccc7c(-c8ccccc8)c25
InChI
1S/C42H28/c1-5-17-29(18-6-1)37-33-25-13-14-26-34(33)39(31-21-9-3-10-22-31)42-40(32-23-11-4-12-24-32)36-28-16-15-27-35(36)38(41(37)42)30-19-7-2-8-20-30/h1-28H
Klucz InChI
YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)