Merck
930547
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-PEG1-C2-azide
≥95.0%
Synonim(y):
4-((2-(2-azidoetoksy)etylo]amino]-2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)izoindolino-1,3-dion, 4-[[2-(2-Azidoethoxy)ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-[[2-(2-azidoethoxy)ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18N6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.21
ligand
pomalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
azide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[N-]=[N+]=NCCOCCNC1=CC=CC=2C(=O)N(C(=O)C12)C3C(=O)NC(=O)CC3
Klucz InChI
NJPMWHWTBBYBDY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Pomalidomide-PEG1-C2-azide to sfunkcjonalizowany ligand cereblonu do opracowywania PROTAC opartych na pomalidomidzie. Zawiera alkin, pozwalający na koniugację poprzez chemię typu "click". Podstawowy budulec do opracowania biblioteki degraderów białek.
Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degraderów do ukierunkowanej degradacji białek
Bloki konstrukcyjne degraderów białek
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of