928089
Gold nanoparticles
15 nm diameter, alkyne functionalized, 1 ML, OD 50, in water
Synonim(y):
AuNP, GdNP, Gold NP
opis
Alkyne surface density: 1/nm2
stężenie
in water
OD
50
śr. rdzenia
15 nm , coefficient of variance <12%
średnica
15 nm
λmaks.
520 nm
PDI
<0.200
grupa funkcyjna
alkyne
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Alkyne functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
Zastosowanie
Przechowywanie i stabilność
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)