927848
Gold nanoparticles
15 nm diameter, azide functionalized, 1ml, OD 50, in water
Synonim(y):
AuNP, GdNP, Gold NP
opis
Alkyne surface density: 1/nm2
stężenie
in water
OD
50
śr. rdzenia
15 nm , coefficient of variance <12%
średnica
15 nm
λmaks.
520 nm
PDI
<0.200
grupa funkcyjna
azide
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Azide functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
Zastosowanie
Ideal for development of gold conjugates for use in applications such as blotting, lateral flow assays, microscopy, and transmission electron microscopy (TEM).
Przechowywanie i stabilność
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2