927899
Gold nanoparticles
15 nm diameter, Ni-NTA functionalized, 1 ML, OD 50, in water
Synonim(y):
AuNP, GdNP, Gold NP
opis
Ni-NTA surface density: 1/nm2
stężenie
in water
OD
50
śr. rdzenia
15 nm , coefficient of variance <12%
średnica
15 nm
λmaks.
520 nm
PDI
<0.200
grupa funkcyjna
Ni-NTA
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nanocząstki złota funkcjonalizowane Ni-NTA są w ponad 95% kuliste i mają jednolity rozkład wielkości (CV <12%).
Zastosowanie
Idealny do opracowywania koniugatów złota do zastosowań takich jak blotting, testy przepływu bocznego, mikroskopia i transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM).
Przechowywanie i stabilność
W przypadku przechowywania przez dłuższy czas nanocząstki złota mogą osadzać się na dnie fiolki, co jest szczególnie widoczne w przypadku większych rozmiarów cząstek. Przed użyciem należy ponownie zawiesić osadzone cząstki poprzez dokładne wymieszanie, aż do uzyskania jednorodnego roztworu.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)