Merck
927600
Sigma-Aldrich
BrBT-alkyne
≥95%
Synonim(y):
2-bromo-N-(prop-2-yn-1-ylo)benzo[d]tiazolo-6-karboksyamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7BrN2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
BrC1=NC2=CC=C(C(NCC#C)=O)C=C2S1
InChI
1S/C11H7BrN2OS/c1-2-5-13-10(15)7-3-4-8-9(6-7)16-11(12)14-8/h1,3-4,6H,5H2,(H,13,15)
Klucz InChI
MRYSQSUDZPBHGP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
BrBT-alkyne jest sondą, która może być stosowana do znakowania cystein poprzez nukleofilowe podstawienie aromatyczne. Opracowano metodę wykorzystującą związki reagujące z cysteiną, w tym ten, aby umożliwić bezstronną analizę danych proteomicznych w zastosowaniach ilościowych (Zanon i in. 2021). Metoda wykorzystuje lekkie lub ciężkie znakowanie izotopowo znakowanym azydkiem destiobiotyny (isoDTB) do analizy spektrometrii mas (Zanon i in. 2020). Analiza wykorzystuje następnie przepływ pracy izotopowego tandemowego ortogonalnego profilowania białek opartego na aktywności proteolizy (isoTOP-ABPP) (Weerapana i in. 2010, Backus i in. 2016).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isotopically Labeled Desthiobiotin Azide (isoDTB) Tags Enable Global Profiling of the Bacterial Cysteinome.
Zanon P R A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 2829-2836 (2020)
Patrick R A Zanon et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 59(7), 2829-2836 (2019-11-30)
Rapid development of bacterial resistance has led to an urgent need to find new druggable targets for antibiotics. In this context, residue-specific chemoproteomic approaches enable proteome-wide identification of binding sites for covalent inhibitors. Described here are easily synthesized isotopically labeled
Eranthie Weerapana et al.
Nature, 468(7325), 790-795 (2010-11-19)
Cysteine is the most intrinsically nucleophilic amino acid in proteins, where its reactivity is tuned to perform diverse biochemical functions. The absence of a consensus sequence that defines functional cysteines in proteins has hindered their discovery and characterization. Here we