Merck
927570
Sigma-Aldrich
MST-alkyne
≥95%
Synonim(y):
5-(metylosulfonylo)-1-(4-(prop-2-yn-1-yloksy)fenylo)-1H-tetrazol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10N4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
MST-alkyne jest sondą, która może być stosowana do znakowania cystein poprzez nukleofilową substytucję aromatyczną. Opracowano metodę wykorzystującą związki reagujące z cysteiną, w tym ten, aby umożliwić bezstronną analizę danych proteomicznych w zastosowaniach ilościowych . Metoda ta wykorzystuje lekkie lub ciężkie znakowanie izotopowo znakowanym azydkiem destiobiotyny (isoDTB) do analizy spektrometrii masowej . Analiza wykorzystuje następnie schemat pracy oparty na izotopowej tandemowej ortogonalnej proteolizie opartej na aktywności białek (isoTOP-ABPP) .
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Profiling the proteome-wide selectivity of diverse electrophiles
Zanon, et al
ChemRxiv : the preprint server for chemistry (2021)
Isotopically Labeled Desthiobiotin Azide (isoDTB) Tags Enable Global Profiling of the Bacterial Cysteinome
Zanon, et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 2829-2836 (2020)
Eranthie Weerapana et al.
Nature, 468(7325), 790-795 (2010-11-19)
Cysteine is the most intrinsically nucleophilic amino acid in proteins, where its reactivity is tuned to perform diverse biochemical functions. The absence of a consensus sequence that defines functional cysteines in proteins has hindered their discovery and characterization. Here we
Global Trade Item Number
SKUGTIN
927570-50MG4065268057612