Merck
92748
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate
≥97.0%, for peptide synthesis
Synonim(y):
2-(Trimethylsilyl)ethyl 4-nitrophenyl carbonate, TEOC-ONp
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO5Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.35
Beilstein:
4320585
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate, ≥97.0%
Poziom jakości
Próba
≥97.0%
Formularz
crystals
mp
35-40 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
carbonate
nitro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)CCOC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H17NO5Si/c1-19(2,3)9-8-17-12(14)18-11-6-4-10(5-7-11)13(15)16/h4-7H,8-9H2,1-3H3
Klucz InChI
ZAQWGGKIMQIVGM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate can be used as:
  • A protecting group for an amine in one of the key synthetic steps of kottamide E total synthesis.
  • A starting material to prepare a cis-butene derivative, which is used as a polymer terminating agent in the synthesis of monotelechelic glycopolymers.
Inne uwagi
Reagent for the introduction of the TEOC-amino protecting group which can be cleaved by F-
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
A. Rosowsky et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 5551-5551 (1989)
L.A. Carpino et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 358-358 (1978)
B Wünsch et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 362(9), 1289-1292 (1981-09-01)
2-(Trimethylsilyl)ethyl-4-nitrophenyl carbonate has been prepared as a new reagent for the introduction of the 2-(trimethylsilyl)ethyloxycarbonyl group into amino acids or amino acid derivatives. The resulting N alpha-protected amino acids were found to represent suitable intermediates for the synthesis of peptides.