Merck
530816
Sigma-Aldrich
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]pyrrolidin-2,5-dione
Synonim(y):
1-[[[2-(Trimethylsilyl)ethoxy]carbonyl]oxy]pyrrolidin-2,5-dione, 1-[[[2-(Trimethylsilyl)ethoxy]carbonyl]oxy]pyrrolidine-2,5-dione, 1-[[[[2-(Trimethylsilyl)ethyl]oxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl [2-(trimethylsilyl)ethyl] carbonate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate, N-[[[(2-Trimethylsilylethyl)oxy]carbonyl]oxy]succinimide, N-[[[2-(Trimethylsilyl)ethoxy]carbonyl]oxy]succinimide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO5Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
83-88 °C (lit.)
Poziom jakości
grupa funkcyjna
imide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C10H17NO5Si/c1-17(2,3)7-6-15-10(14)16-11-8(12)4-5-9(11)13/h4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
FLDNDAMSCINJDX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]pyrrolidin-2,5-dione (Teoc-OSu) is a silicon-based reagent that can be prepared from 2-trimethylsilylethyl carbonochloridite and N-hydroxysuccinimide.
Zastosowanie
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]pyrrolidin-2,5-dione (Teoc-OSu) may be used as an acylating reagent to produce Teoc-amino acid derivatives.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and evaluation of novel activated mixed carbonate reagents for the introduction of the 2-(trimethylsilyl) ethoxycarbonyl (Teoc)-protecting group.
Shute RE and Rich DH
Synthesis, 1987(04 ), 346-349 (1987)