Merck
926892
Sigma-Aldrich
MCM-41 100nm nanoparticle
pore size 30 Å, thiol functionalized
Synonim(y):
Mezoporowata krzemionka
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.22
wielkość porów
30 Å pore size
Poziom jakości
grupa funkcyjna
thiol
ciąg SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Mezostrukturalna krzemionka (MCM-41) jest częścią zorganizowanego mezoporowatego układu krzemianowego o niskiej gęstości, który ma fazę heksagonalną 2D. Nanocząstki MCM-41 mają szeroki zakres unikalnych cech, takich jak trwałość, wysoka powierzchnia właściwa, tolerancja na powietrze, duży i jednolity rozmiar porów oraz wysoka stabilność termiczna i mechaniczna.
Zastosowanie
Ich zastosowania wynikają z ich porowatej natury i solidnego składu chemicznego, co pozwala na ich wykorzystanie w wielu aplikacjach:
  • uzdatnianie wody
  • przetwarzanie gazu
  • kataliza wspomagana
  • dostarczanie leków
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functionalized Ordered Mesoporous Silicas (MCM-41): Synthesis and Applications in Catalysis.
Martinez-Edo G, et al.
Catalysts, 8(12), 617-617 (2018)
Mesoporous MCM-41 material for hydrogen storage: A short review.
Tekkaya E, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 41(23), 9789-9795 (2016)