926914
MCM-41 100nm nanoparticle
pore size 30 Å, carboxylic acid functionalized
Synonim(y):
Mesoporous silica
About This Item
Polecane produkty
wielkość porów
30 Å pore size
Poziom jakości
grupa funkcyjna
carboxylic acid
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- water treatment
- gas processing
- supported catalysis
- drug delivery
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2