Merck
926906
Sigma-Aldrich
MCM-41 100nm nanoparticle
pore size 30 Å, PEI functionalized
Synonim(y):
Mesoporous silica
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
wielkość porów
30 Å pore size
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Silica, mesostructured (MCM-41) is a part of low-density organized mesoporous silicate system which has a 2D hexagonal phase. MCM-41 nanoparticles have a wide range of unique features such as durability, high specific surface area, air tolerance, large and uniform pore size, and high thermal and mechanical stability.
Zastosowanie
Their applications are consequences of their porous nature and robust chemical composition, which permit their use in many applications:
  • water treatment
  • gas processing
  • supported catalysis
  • drug delivery
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functionalized Ordered Mesoporous Silicas (MCM-41): Synthesis and Applications in Catalysis.
Martinez-Edo G, et al.
Catalysts, 8(12), 617-617 (2018)
Mesoporous MCM-41 material for hydrogen storage: A short review.
Tekkaya E, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 41(23), 9789-9795 (2016)