Kluczowe dokumenty
926191
Ru(OAc)2[(R)-dtbm-SEGPHOS®]
Takasago
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C78H106O12P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1398.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
powder
Zastosowanie
Ru(OAc)2[(S)-dtbm-4295] to katalizator rutenowy do asymetrycznego uwodorniania olefin.
Produkt może być używany z naszym stacjonarnym generatorem wodoru, H-Genie Lite (Z744083).
Produkt może być używany z naszym stacjonarnym generatorem wodoru, H-Genie Lite (Z744083).
Informacje prawne
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Daniel J Tindall et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 60(2), 721-725 (2020-09-15)
Sugar alcohols are of great importance for the food industry and are promising building blocks for bio-based polymers. Industrially, they are produced by heterogeneous hydrogenation of sugars with H2 , usually with none to low stereoselectivities. Now, we present a