Merck
924105
Sigma-Aldrich
Au(tht)Cl
Umicore
Synonim(y):
Chloro(tetrahydrotiofen)złoto
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8AuClS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
powder
ciąg SMILES
[Au].S1C(CCC1)Cl
InChI
1S/C4H7ClS.Au/c5-4-2-1-3-6-4;/h4H,1-3H2;
Klucz InChI
XJRWJWUJRQWCBL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Au(tht)Cl jest homogenicznym złotym katalizatorem stosowanym do alkilowania, aktywacji C-H i izomeryzacji.
Przechowywanie i stabilność
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C (77°F). Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym, obojętnym gazie, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
Informacje prawne
Produkt Umicore
Ten produkt, jego wytwarzanie lub stosowanie jest przedmiotem jednego lub większej liczby wydanych lub oczekujących patentów amerykańskich (i zagranicznych odpowiedników) będących własnością lub kontrolowanych przez Umicore PMC. Zakup tego produktu od Umicore PMC za pośrednictwem Sigma-Aldrich, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich autoryzowanych dystrybutorów przenosi na nabywcę ograniczoną, jednorazową, niewyłączną, nieprzenoszalną, niezbywalną licencję. Korzystanie przez nabywcę z tego produktu może naruszać patenty będące własnością osób trzecich lub przez nie kontrolowane. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie przez niego z produktu nie narusza praw patentowych osób trzecich ani nie wykracza poza zakres licencji udzielonej w niniejszym dokumencie.
Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.pmc.umicore.com.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)