921971
Droplet generator chip - Multi channel design
Fluidic 912, COC
Synonim(y):
Układ mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Mikroprzepływowe generowanie kropelek może wytwarzać wysoce monodyspersyjne kropelki z wysoką częstotliwością (do setek kHz). Zainteresowanie systemami mikroprzepływowymi opartymi na kropelkach znacznie wzrosło, ponieważ mikroprzepływy oferują możliwość obsługi bardzo małych objętości (μl do fl) płynów, zapewniają lepsze mieszanie, hermetyzację, sortowanie i wykrywanie. Mikroprzepływy mogą być wykorzystywane do eksperymentów o wysokiej przepustowości. Kropelki oparte na mikroprzepływach mają wiele różnych zastosowań, takich jak synteza cząstek i analiza chemiczna. Wysoce kontrolowana produkcja kropli umożliwia również analizę pojedynczych komórek lub testowanie leków.
Układ generatora kropli - konstrukcja wielokanałowa, Fluidic 912, COC jest wykonany z (cyklicznego kopolimeru olefin). Na jednym chipie znajduje się osiem identycznych jednostek generatora kropel o wielkości dyszy 80 μm. Faza ciągła jest wprowadzana przez jeden wlot Mini Luer, który rozdziela się na dwa kanały. Działanie jednej jednostki Fluidic 912 wymaga zatem pompy mikroprzepływowej z możliwością sterowania dwoma indywidualnymi przepływami, jednym dla fazy ciągłej i jednym dla fazy rozproszonej.
Układ generatora kropli - konstrukcja wielokanałowa, Fluidic 912, COC jest wykonany z (cyklicznego kopolimeru olefin). Na jednym chipie znajduje się osiem identycznych jednostek generatora kropel o wielkości dyszy 80 μm. Faza ciągła jest wprowadzana przez jeden wlot Mini Luer, który rozdziela się na dwa kanały. Działanie jednej jednostki Fluidic 912 wymaga zatem pompy mikroprzepływowej z możliwością sterowania dwoma indywidualnymi przepływami, jednym dla fazy ciągłej i jednym dla fazy rozproszonej.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Recent advances of controlled drug delivery using microfluidic platforms
Li X, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 128 , 3-28 (2018)
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range