Merck
921947
Sigma-Aldrich
N-Sulfinyl-O-(tert-butyl)hydroxylamine
≥95%
Synonim(y):
t-BuONSO
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n/D 1.454
gęstość
1.062 g/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[S](=NOC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c1-4(2,3)7-5-8-6/h1-3H3
Klucz InChI
QNDHWAYLAJVRCB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
t-BuONSO jest stabilnym odczynnikiem aktywnym w syntezie pierwszorzędowych sulfonamidów, gdy jest stosowany w połączeniu z organolitem lub odczynnikami Grignarda. t-BuONSO jest tolerancyjny wobec różnych substratów alkilowych i arylowych i może być stosowany w syntezie wielu związków o znaczeniu medycznym.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas Q Davies et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(36), 15445-15453 (2020-08-26)
Sulfoximines and sulfonimidamides are promising compounds for medicinal and agrochemistry. As monoaza analogues of sulfones and sulfonamides, respectively, they combine good physicochemical properties, high stability, and the ability to build complexity from a three-dimensional core. However, a lack of quick
Thomas Q Davies et al.
Organic letters, 22(24), 9495-9499 (2020-11-26)
Sulfonamides have played a defining role in the history of drug development and continue to be prevalent today. In particular, primary sulfonamides are common in marketed drugs. Here we describe the direct synthesis of these valuable compounds from organometallic reagents
Ze-Xin Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(33), 13022-13027 (2019-08-10)
Sulfondiimines-the double aza-analogues of sulfones-hold significant potential as leads in discovery chemistry, yet their application in this arena has been held back by the scarcity of appropriate synthetic routes. Existing methods employ sulfides as substrates, and rely on consecutive imination