Kluczowe dokumenty
921874
Sigma-Aldrich
Male mini luer plug
single, Fluidic 334, TPE
Synonim(y):
Akcesoria mikroprzepływowe
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
Zastosowanie
Męskie zatyczki Mini Luer służą do zamykania żeńskich interfejsów Mini Luer na naszych platformach mikroprzepływowych. Męski wtyk mini luer jest wykonany z miękkiego termoplastycznego elastomeru (TPE). Miękki materiał pozwala na łatwe zamknięcie interfejsu bez dodatkowego nacisku na chip
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent advances of controlled drug delivery using microfluidic platforms.
Advanced Drug Delivery Reviews, 128, 3-28 (2018)
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range