Kluczowe dokumenty
916226
Sigma-Aldrich
Lifeink® 200
neutralized type I collagen bioink, 35 mg/mL
Synonim(y):
Bioink, Bioprinting 3D, Kolagen
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
sterylność
sterile; sterile-filtered
Formularz
viscous liquid
stężenie
30-45 mg/mL (Collagen concentration)
35 mg/mL
zanieczyszczenia
≤10 EU/mL Endotoxin
kolor
white to off-white
pH
6.9-7.6
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Lifeink(TM) 200 to biodruk na bazie kolagenu, który nadaje się do biodruku 3D przy użyciu techniki drukowania FRESH. Zalecana temperatura druku wynosi 2-8 °C. Jest to kolagen typu I o stężeniu 35 mg/ml. Lifeink(TM) 200 składa się z kolagenu o neutralnym pH i fizjologicznym stężeniu soli. Materiał wyjściowy kolagenu jest oczyszczany przy użyciu kontrolowanego procesu produkcyjnego. Biotusz ten charakteryzuje się wysoką wiernością druku, odpornością na ścinanie, dużą wytrzymałością mechaniczną i dobrą cytokompatybilnością.
Informacje prawne
Lifeink is a registered trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emerging Business Models Toward Commercialization of Bioprinting Technology.
Balakhovsky Y M, et al.
3D Printing and Biofabrication, 513-533 (2017)
Analysis and Classification of 3-D Printed Collagen-Bioglass Matrices for Cellular Growth Utilizing Artificial Neural Networks
Schmitt T, et al
University Chemistry (2018)
In vivo remodeling of a 3D-Bioprinted tissue engineered heart valve scaffold.
Maxson E L, et al.
Bioprinting, 16, e00059-e00059 (2019)
A Lee et al.
Science (New York, N.Y.), 365(6452), 482-487 (2019-08-03)
Collagen is the primary component of the extracellular matrix in the human body. It has proved challenging to fabricate collagen scaffolds capable of replicating the structure and function of tissues and organs. We present a method to 3D-bioprint collagen using