Merck
914363
Sigma-Aldrich
di-n-butylammonium trimethylammonium lead(II) tridecaiodide
n = 4
Synonim(y):
(BA)2(MA)3Pb4I13, Bis(butyloamoniowy) tris(metyloamoniowy) tridecaiodotetraplumbian, Perowskit 2D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H42N5I13Pb4
Masa cząsteczkowa:
2723.04
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
crystals
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Perowskity 2D zostały wykorzystane jako materiał aktywny w wielu zastosowaniach, takich jak diody emitujące światło, fototranzystory i ogniwa słoneczne. W przeciwieństwie do perowskitów 3D, te warstwowe materiały zapewniają wyższą stabilność wilgoci i dłuższą żywotność urządzenia.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuchuan Shao et al.
Nano letters, 17(12), 7330-7338 (2017-11-08)
Recently, two-dimensional (2D) organic-inorganic perovskites emerged as an alternative material for their three-dimensional (3D) counterparts in photovoltaic applications with improved moisture resistance. Here, we report a stable, high-gain phototransistor consisting of a monolayer graphene on hexagonal boron nitride (hBN) covered
Mingjian Yuan et al.
Nature nanotechnology, 11(10), 872-877 (2016-06-28)
Organometal halide perovskites exhibit large bulk crystal domain sizes, rare traps, excellent mobilities and carriers that are free at room temperature-properties that support their excellent performance in charge-separating devices. In devices that rely on the forward injection of electrons and
Duyen H Cao et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(24), 7843-7850 (2015-05-29)
We report on the fabrication and properties of the semiconducting 2D (CH3(CH2)3NH3)2(CH3NH3)(n-1)Pb(n)I(3n+1) (n = 1, 2, 3, and 4) perovskite thin films. The band gaps of the series decrease with increasing n values, from 2.24 eV (CH3(CH2)3NH3)2PbI4 (n = 1)