Kluczowe dokumenty
913049
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPLGA-75L
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
crystals
Zastosowanie
advanced drug delivery
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Odczynnik NanoFabTx, PEGPLGA-75L jest składnikiem naszych zestawów do badań przesiewowych formulacji leków NanoFabTx (917796, 915408), które obejmują dodatkowe odczynniki i protokoły do nanoprecypitacji i mikroprzepływów w celu syntezy nanocząstek o wielkości 100-200 nm. Odczynnik NanoFabTx, PEGPLGA-75L jest pegylowanym polimerem poli(kwasu mlekowego-co-glikolowego) (PLGA). PLGA jest biokompatybilnym i biodegradowalnym polimerem, który był szeroko stosowany w systemach dostarczania leków do kontrolowanego uwalniania wielu różnych rodzajów cząsteczek terapeutycznych.
Zastosowanie
Odczynnik NanoFabTx, PEGPLGA-75L może być stosowany jako uzupełnienie składnika w naszych zestawach do badań przesiewowych formulacji leków NanoFabTx (917796, 915408).
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)