Merck
910961
Sigma-Aldrich
di-n-butylammonium lead(II) tetraiodide
greener alternative
n = 1
Synonim(y):
(BA)2PbI4, Perowskit 2D, tetrajodoplumbinian di-n-butyloamonu
About This Item
Wzór liniowy:
(C4H9NH3)2PbI4
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Pb](I)(I)(I)I.[N+H3]CCCC.[N+H3]CCCC
Klucz InChI
FMQPTTJYZPGGNR-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem "efektywności energetycznej".
Zastosowanie
Czterojodek di-n-butyloamoniowo-ołowiowy(II) jest stosowany jako materiał prekursorowy w produkcji perowskitowych ogniw słonecznych na bazie halogenków ołowiu. Perowskitowe ogniwa słoneczne oparte na DBAPbI4 wykazały wysoką wydajność konwersji energii i przyciągnęły znaczną uwagę jako tania i wydajna alternatywa dla tradycyjnych ogniw słonecznych na bazie krzemu. Materiały perowskitowe na bazie DBAPbI4 znajdują zastosowanie w cienkowarstwowej elektronice, takiej jak tranzystory i diody elektroluminescencyjne (LED).
Organiczno-nieorganiczne hybrydowe materiały półprzewodnikowe na bazie perowskitów wykazują doskonałe właściwości, takie jak długi czas życia nośników ładunku i długość dyfuzji oraz wysoka wydajność kwantowa fotolumiscencji. Właściwości te sprawiają, że materiały perowskitowe są przydatne do zastosowań w diodach elektroluminescencyjnych (LED), laserach i fotodetektorach. Tetrajodopumbian bis[n-butyloamoniowy] jest perowskitem dwuwymiarowym i znajduje zastosowanie jako emiter fioletu w diodach LED.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruddlesden?Popper Hybrid Lead Iodide Perovskite 2D Homologous Semiconductors
Chemistry of Materials, 28, 2852-2867 (2016)
Hsinhan Tsai et al.
Nature, 536(7616), 312-316 (2016-07-08)
Three-dimensional organic-inorganic perovskites have emerged as one of the most promising thin-film solar cell materials owing to their remarkable photophysical properties, which have led to power conversion efficiencies exceeding 20 per cent, with the prospect of further improvements towards the
Duyen H Cao et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(24), 7843-7850 (2015-05-29)
We report on the fabrication and properties of the semiconducting 2D (CH3(CH2)3NH3)2(CH3NH3)(n-1)Pb(n)I(3n+1) (n = 1, 2, 3, and 4) perovskite thin films. The band gaps of the series decrease with increasing n values, from 2.24 eV (CH3(CH2)3NH3)2PbI4 (n = 1)
Produkty
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.