Key Documents
912611
n-Hexylammonium bromide
Synonim(y):
1-Hexanamine, Greatcell Solar®, Hydrobromide (9CI) hexylamine, NHEXAB, hn-Hexylammonium bromideydrobromide (8CI) Hexylammonium bromide
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
kolor
white
InChI
1S/C6H15N.BrH/c1-2-3-4-5-6-7;/h2-7H2,1H3;1H
Klucz InChI
ZLSVALLKHLKICA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)