Kluczowe dokumenty
912409
High-performance silicon anode
1 micron silicon particles in crosslinked conducting polyanaline matrix
Synonim(y):
Domieszkowana polianilina, Kompozyt Si/PANi, Mikrocząstki krzemu, Si zamknięty w usieciowanej polianilinie 3D
Formularz
solid
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Ten kompozyt krzem/PANi wykorzystuje domieszkowaną, wewnętrznie przewodzącą, usieciowaną polianilinę 3D jako matrycę, która może funkcjonować zarówno jako spoiwo przewodzące, jak i elektrolit polimerowy dla elektrod na bazie krzemu. Poprzednie badania dla podobnego trójwymiarowego przewodzącego kompozytu polimerowego na bazie krzemu wykazały zwiększoną wydajność elektrochemiczną dzięki krótkim ścieżkom dyfuzji i dobrej łączności 3D, a także zaowocowały znaczną poprawą cykliczności, z ponad 90% zachowaniem pojemności po 5000 cykli.
Kompozyt ten jest wytwarzany przez hermetyzację cząstek krzemu w polimeryzowanym in situ, usieciowanym 3D przewodzącym szkielecie polianiliny. Kompozyt Si/PANi nie tylko umożliwia szybki transport elektryczny i jonowy, ale także zapewnia wolną przestrzeń umożliwiającą gigantyczną ekspansję objętościową. Ten kompozyt Si/PANi zapewnia gotowy do użycia elektrochemicznie aktywny kompozyt krzemowy, który zwiększyłby pojemność konwencjonalnej baterii litowo-jonowej, a poprawiłby żywotność anod opartych na Si.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Niedawny popyt na pojazdy elektryczne i hybrydowe, w połączeniu z obniżką cen, spowodował, że akumulatory litowo-jonowe (LIB) stały się coraz bardziej popularną formą technologii akumulatorów.
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.