Kluczowe dokumenty
561126
Polyaniline (emeraldine salt) short chain, grafted to lignin
powder
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
zawiera
ligno-sulfonic acid as dopant
wielkość cząstki
2-3 μm
pH
1.95 (5 wt. % in H2O)
przewodność
1-2 S/cm (pressed pellet)
ciąg SMILES
Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
Klucz InChI
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Odporność chem./fiz.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Samouczek Sigma-Aldrich na temat nanopatterningu litograficznego objaśnia wzorowanie warstw przewodników, półprzewodników i dielektryków na powierzchniach.
Tutorial Lithography Nanopatterning at Sigma-Aldrich. Lithography, based on traditional ink-printing techniques, is a process for patterning various layers, such as conductors, semiconductors, or dielectrics, on a surface.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm2.2