906484
DLAM-LVproS-13CHD2 Methyl Labeling Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
Opis ogólny
Zestaw DLAM-LVproS-13CHD2 zawiera prekursory izotopomerów 13CHD2 i zawiera instrukcje dotyczące protokołu tworzenia znakowanych izotopowo białek.
Zastosowanie
Do zastosowań NMR w ciele stałym i badań dynamicznych.
Do regio- i/lub stereospecyficznego znakowania izotopowego izoleucyny, leucyny, waliny i alaniny izotopomerami 13CHD2.
Do regio- i/lub stereospecyficznego znakowania izotopowego izoleucyny, leucyny, waliny i alaniny izotopomerami 13CHD2.
Zestaw DLAM-LVproS-13CHD2 służy do podwójnego znakowania prekursorów aminokwasów, leucyny i walinyizotopomerem 13CHD2. Zestaw ten został przetestowany pod kątem znakowania izotopowego białek w E. coli. Stereospecyficzna inkorporacjagrup 13CHD2w perdeuterowanych białkach pozwala na pomiar precyzyjnych informacji o dynamice i uzyskanie wysokiej rozdzielczościwidm 1H,13Cza pomocą spektroskopii NMR w roztworze i ciele stałym.
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Rime Kerfah et al.
Current opinion in structural biology, 32, 113-122 (2015-04-17)
Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy is a uniquely powerful tool for studying the structure, dynamics and interactions of biomolecules at atomic resolution. In the past 15 years, the development of new isotopic labeling strategies has opened the possibility of exploiting
Silke Wiesner et al.
Current opinion in structural biology, 35, 60-67 (2015-09-26)
Intermolecular interactions are indispensible for biological function. Here we discuss how novel NMR techniques can provide unique insights into the assembly, dynamics and regulation of biomolecular complexes. We focus on applications that exploit the methyl TROSY effect and show that
Produkty
Methyl groups are ideal probes for studying protein structure and function by NMR. Choose among user-friendly kits for isotope labeling of a single type or multiple types of methyl groups.