Merck
733164
Sigma-Aldrich
1-Oleoyl-18-13C-sn-glycero-3-phosphocholine
97 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC25H52NO7P
Masa cząsteczkowa:
522.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H](COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCC[13CH3])=O
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m1/s1/i1+1
Klucz InChI
YAMUFBLWGFFICM-SRRGKNFKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)