Merck
905321
Sigma-Aldrich
Rh2(R-TCPTAD)4
Synonim(y):
Davies dirhodium catalyst
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C80H64Cl16N4O16Rh2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2110.44
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Formularz
powder, crystals or chunks
Zastosowanie
This dirhodium catalyst developed by the Davies lab can form C-C bonds at the most accessible tertiary C-H position with control of both regioselectivity and absolute configuration.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kuangbiao Liao et al.
Nature, 551(7682), 609-613 (2017-11-21)
The synthesis of complex organic compounds usually relies on controlling the reactions of the functional groups. In recent years, it has become possible to carry out reactions directly on the C-H bonds, previously considered to be unreactive. One of the