Merck
902640
Sigma-Aldrich
(S)-4-Methyl-2-oxazolidinone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
52-56 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3-2-7-4(6)5-3/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
VAJFEOKPKHIPEN-VKHMYHEASA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)