Kluczowe dokumenty
902268
seMpai
Synonim(y):
Analog TokeOni, DP3-Na, rozpuszczalny w wodzie analog lucyferyny o emisji NIR
About This Item
Polecane produkty
opis
Purity: mixture of D (80% min.) and L (20% max.) forms
Formularz
powder
kolor
black to yellow-brown
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lucyferyna to ogólne określenie związku emitującego światło, występującego w organizmach generujących bioluminescencję.
Zastosowanie
- Bioobrazowanie
- Obrazowanie in vivo
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Overall results suggest that seMpai is a suitable substrate of near-infrared BLI for many biological experiments. Its high solubility in neutral buffer conditions further extends the bioluminescent application of TokeOni derivatives.
Synthesis and Applications of Graphene Nanoribbons Synthesized
Powiązane treści
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.