Merck
808350
Sigma-Aldrich
TokeOni
Synonim(y):
2-[(1E,3E)-4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-butadien-1-yl]-4,5-dihydro-(4S)-4-thiazolecarboxylic acid hydrochloride salt, AkaLumine-HCl, Soluble NIR emission luciferin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19ClN2O2S · xHCl
Masa cząsteczkowa:
338.85 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN(C)C1=CC=C(/C=C/C=C/C2=N[C@@H](C(O)=O)CS2)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C16H18N2O2S.ClH/c1-18(2)13-9-7-12(8-10-13)5-3-4-6-15-17-14(11-21-15)16(19)20;/h3-10,14H,11H2,1-2H3,(H,19,20);1H/b5-3+,6-4+;/t14-;/m1./s1
Klucz InChI
PZCNKVAGZCXXHX-SSRSOBHISA-N
Opis ogólny
  • Luciferin is a generic term for the light-emitting compound found in organisms that generate bioluminescence.
  • TokeOni is a new NIR emission luciferin analogue having luminescence peak at 670 ~ 680 nm with a peak range in the near-infrared (NIR) region.
  • TokeOni has the enhanced solubility of >10 mg/mL compared to HCl free (0.2 mg/mL).
Zastosowanie
  • Bioimaging.
  • in vivo imaging.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and luminescence properties of biphenyl-type firefly luciferin analogs with a new, near-infrared light-emitting bioluminophore.
Chihiro M, et al.
Tetrahedron, 69(46), 9726-9734 (2013)
Development of simple firefly luciferin analogs emitting blue, green, red and near-infrared biological window light.
Satoshi I, et al.
Tetrahedron, 69(19), 3847-3856 (2013)
Gi Bum Kim et al.
Cell, 179(1), 251-267 (2019-09-21)
In situ transgenesis methods such as viruses and electroporation can rapidly create somatic transgenic mice but lack control over copy number, zygosity, and locus specificity. Here we establish mosaic analysis by dual recombinase-mediated cassette exchange (MADR), which permits stable labeling
Produkty
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
Overall results suggest that seMpai is a suitable substrate of near-infrared BLI for many biological experiments. Its high solubility in neutral buffer conditions further extends the bioluminescent application of TokeOni derivatives.
Synthesis and Applications of Graphene Nanoribbons Synthesized
Powiązane treści
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.