Merck
901716
Sigma-Aldrich
Sucrose-(fructose-13C6)
endotoxin tested, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonim(y):
D-(+)-Saccharose-(fructose-13C6), Sugar-(fructuose-13C6)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C6H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥99% (CP)
Formularz
solid
mp
185-187 °C (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[13C@]2([13CH2]O)O[13C@H]([13CH2]O)[13C@@H](O)[13C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie dla leków, gospodarstw domowych lub innych zastosowań. Za wszelkie inne zastosowania wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik końcowy.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem na opakowania. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielony lub przepakowany produkt jest wolny od endotoksyn w momencie jego otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn dla zamierzonego zastosowania, produkt powinien zostać przetestowany przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)