Merck
901708
Sigma-Aldrich
Thiol-poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone)
PEG average Mn 5000, PCL average Mn 5000
About This Item
Wzór liniowy:
C5H10S2O[C2H4O]n[C6H10O2]mH
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Formularz
powder or solid
masa cząsteczkowa
PCL average Mn 5000
PEG average Mn 5000
kolor
white to off-white
PDI
≤1.3 (By GPC)
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Tiol-poli(glikol etylenowy)-b-poli(ε-kaprolakton) to funkcjonalizowany, amfifilowy kopolimer diblokowy składający się z hydrofilowego bloku PEG i hydrofobowego bloku PCL. Te biodegradowalne, biokompatybilne polimery mogą samoorganizować się, tworząc nanocząstki, takie jak micele i polimersomy, zarówno w środowisku wodnym, jak i niewodnym. Ze względu na te właściwości, polimery te są szeroko stosowane w formulacji nanocząstek polimerowych w celu osiągnięcia kontrolowanego i ukierunkowanego dostarczania środków terapeutycznych (np. API, materiału genetycznego, peptydów, szczepionek i antybiotyków). Dodatkowo, dobrze zdefiniowane nanocząstki o zmiennym rozmiarze i właściwościach można przygotować poprzez zmianę stosunku masy cząsteczkowej między blokami hydrofilowymi i hydrofobowymi, a także poprzez kontrolowanie parametrów formulacji. Tiolowa grupa funkcyjna na łańcuchu PEG umożliwia szybką i łatwą funkcjonalizację powierzchni, pozwalając na wykorzystanie tych materiałów w zastosowaniach takich jak ukierunkowane dostarczanie leków.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Folate-functionalized polymeric micelles for tumor targeted delivery of a potent multidrug-resistance modulator FG020326.
Yang, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 86, 48-60 (2008)
Cem Varan et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 8, 1446-1456 (2017-09-14)
Background: Brain tumors are the most common tumors among adolescents. Although some chemotherapeutics are known to be effective against brain tumors based on cell culture studies, the same effect is not observed in clinical trials. For this reason, the development
Produkty
Profesor Robert K. Prud'homme przedstawia nanoprecypitację błyskawiczną (FNP) do wytwarzania nanocząstek, która jest skalowalnym, szybkim procesem mieszania preparatów nanocząstek.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.