Merck
901456
Sigma-Aldrich
Amine poly(ethylene glycol)-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5000, PLGA average Mn 15000, lactide:glycolide 50:50
Synonim(y):
Amina-PEG-b-PLGA, Amina-PEG-PLGA
About This Item
Wzór liniowy:
C5H12ONS(C2H4O)n[(C2H2O2)x(C3H4O2)y]m
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.23
opis
Feed Ratio: 50:50 +/-5 (Lactide:Glycolide, by NMR)
Identity: Conforms to structure (by NMR)
Poziom jakości
Formularz
powder
proporcje
lactide:glycolide 50:50
masa cząsteczkowa
PEG Mn 4000-6000 g/mol (by NMR)
PEG average Mn 5000
PLGA Mn 13500-16500 g/mol (by NMR)
PLGA average Mn 15000
kolor
white
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Aminowy poli(glikol etylenowy)-blok-poli(laktyd-co-glikolid) jest aminowym, biokompatybilnym, amfifilowym kopolimerem blokowym. Ze względu na swoje właściwości samoorganizujące, materiał ten może być stosowany do tworzenia nanocząstek do dostarczania leków. Dodatkowo, ze względu na funkcjonalizację aminową bloku PEG, materiał ten może być stosowany do szybkiego kowalencyjnego sprzęgania biomolekuł, API lub ligandów celujących. Potencjalne zastosowania obejmują ukierunkowane i/lub kontrolowane uwalnianie leków przeciwnowotworowych, przeciwzapalnych, antybiotyków lub środków znieczulających.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biodegradable PLGA-b-PEG polymeric nanoparticles: synthesis, properties and nanomedical applications as drug delivery system
Locatelli E, et al
Journal of Nanoparticle Research, 14, 1316-1316 (2012)
Ilaria Monaco et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(10), 4510-4516 (2017-05-05)
Polymeric nanoparticles (PNPs) may efficiently deliver in vivo therapeutics to tumors when conjugated to specific targeting agents. Gint4.T aptamer specifically recognizes platelet-derived growth factor receptor β and can cross the blood-brain barrier (BBB). We synthesized Gint4.T-conjugated PNPs able of high
Yihan Xu et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 105(6), 1692-1716 (2016-04-22)
Poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) copolymers have been broadly used in controlled drug release applications. Because these polymers are biodegradable, they provide an attractive option for drug delivery vehicles. There are a variety of material, processing, and physiological factors that impact