901422
Poly(N-isopropylacrylamide)
average Mn 85,000
Synonim(y):
NIPAM polymer, PNIPAM, PolyNIPAM, Polyacrylamide, polyNIPAM
About This Item
Polecane produkty
Postać
crystals
masa cząsteczkowa
Mn 60,000-110,000 Da by MALLS (GPC)
average Mn 85,000
kolor
white to off-white
mp
96 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO/c1-3-5-7-6(8)4-2/h4H,2-3,5H2,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
WDFKEEALECCKTJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1