Merck
900919
Sigma-Aldrich
Azidoacetic acid NHS ester
Synonim(y):
(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 2-azidoacetate, 1-[(Azidoacetyl)oxy]pyrrolidine-2,5-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Postać
powder or crystals
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
dostępność
available only in USA
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-9-8-3-6(13)14-10-4(11)1-2-5(10)12/h1-3H2
Klucz InChI
FENNDBOWHRZLTQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Azidoacetic acid NHS ester is a simple azido-containing reagent with an N-hydroxysuccinimide (NHS) ester that can be reacted with primary amines at pH 7-9 forming a stable amide bond. The azide allows for chemoselective ligation with an alkyne or cyclooctyne. It is generally used to functionalize amines and amino acids with azidoacetyl groups. It is generally used in click chemistry applications.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Nanoparticle tension probes patterned at the nanoscale: impact of integrin clustering on force transmission.
Liu Y, et al.
Nano Letters, 14(10), 5539-5546 (2014)
Synthetic glycosphingolipids for live-cell labeling.
Dauner M, et al.
Bioconjugate Chemistry, 27(7), 1624-1637 (2016)
Tension sensing nanoparticles for mechano-imaging at the living/nonliving interface.
Liu Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(14), 5320-5323 (2013)
In vivo targeting of hydrogen peroxide by activatable cell-penetrating peptides.
Weinstain R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(3), 874-877 (2014)
Click and Pick: Identification of Sialoside Analogues for Siglec?Based Cell Targeting.
Rillahan C D, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(44), 11014-11018 (2012)