Kluczowe dokumenty
900796
L-Threonine-13C,d2,15N (2,3-d2, 3-methyl-13C)
≥95 atom % 13C, ≥95 atom % 15N, ≥95 atom % D, ≥95% (CP), optical purity≥90% (at α-carbon)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC3D2H715NO3
Masa cząsteczkowa:
123.12
Kod UNSPSC:
12352116
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥95 atom % 13C
≥95 atom % 15N
≥95 atom % D
Próba
≥95% (CP)
Formularz
solid
czystość optyczna
≥90% (at α-carbon)
metody
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
przesunięcie masy
M+4
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)