Kluczowe dokumenty
571334
2-Keto-3-(methyl-13C)-butyric-4-13C acid sodium salt
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
α-Keto-3-(methyl-13C)-butyric-4-13C acid sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C2 sodium salt, 2-Ketoisovaleric acid-13C2 sodium salt, 3-Methyl-13C-oxobutanoic-4-13C acid sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-13C),4-13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[Na+].[13CH3]C([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Klucz InChI
WIQBZDCJCRFGKA-AWQJXPNKSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
Sigma-Aldrich presents an article about the selective protonation of methyl groups in highly deuterated proteins. In which the structural NMR studies of small proteins, a maximum number of proton chemical shifts are usually assigned and NOEs connecting large numbers of sites are subsequently quantified in terms of distance restraints that are then used to obtain an ensemble of structures.