Merck
592900
Sigma-Aldrich
L-Lysine-2−15N dihydrochloride
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
H2N(CH2)4CH(15NH2)CO2H · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
mp
200-206 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
NCCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1/i8+1;;
Klucz InChI
JBBURJFZIMRPCZ-DZWGMXOFSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)