Merck
902411
Sigma-Aldrich
Adenosine-d14 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris / D2O), ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D14N5Na2O13P3
Masa cząsteczkowa:
565.23
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.13
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
solution
stężenie
100 mM (in 5mM Tris / D2O)
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+14
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H][C@@]([C@]1([2H])O[2H])([C@@](N(C([2H])=N2)C3=C2C(N([2H])[2H])=NC([2H])=N3)([2H])O[C@]1([2H])C([2H])([2H])OP(OP(OP(O[Na])([2H]=O)=O)(O[Na])=O)(O[2H])=O)O[2H]
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)